Stampa…
Benzyl salicylate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Benzyl 2-hydroxybenzoate
S0009-25G S0009-500G
TCIAS0009-25GEA 16 EUR
TCIAS0009-25G TCIAS0009-500G
Benzyl salicylate ≥99.0% (by GC)
Benzyl salicylate
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di ebollizione: 194°C
Punto di fusione: 23,9 °C
Densità: 1,1755 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 184°C
MDL Number: MFCD00020034
CAS Number: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 14,01144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&vid=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %