Stampa…
2',4',6'-Trimethylacetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethan-1-one
T1117-25ML T1117-5ML
TCIAT1117-25MLEA 62 EUR
TCIAT1117-25ML TCIAT1117-5ML
2',4',6'-Trimethylacetophenone ≥97.0% (by GC)
2',4',6'-Trimethylacetophenone
Formula: C₁₁H₁₄O
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 236°C
Densità: 0,975 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008735
CAS Number: 1667-01-2
EINECS: 216-783-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebbf8cf43ca50523ae7348c30ea646f54130d9f1&vid=ebbf8cf43ca50523ae7348c30ea646f54130d9f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %