Stampa…
2-Mesitylenesulphonyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
M0071-25G M0071-500G M0071-100G
TCIAM0071-25GEA 36 EUR
TCIAM0071-25G TCIAM0071-500G TCIAM0071-100G
2-Mesitylenesulphonyl chloride ≥99.0% (by titrimetric analysis)
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso molecolare: 218,7 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007434
CAS Number: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df74fa3b017284969d261462b8c63e9bbea6e5e6&vid=c691cf6c5fc1edbd3fc5dc9705ac2754283679c8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency