Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
T2470-25G T2470-500G T2470-100G
TCIAT2470-25GEA 31 EUR
TCIAT2470-25G TCIAT2470-500G TCIAT2470-100G
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 143°C
Densità: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013650
CAS Number: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&vid=d5a0660d35612b852caf9194633330a482b23337&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %