Stampa…
2',5'-Dimethylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D1880-25ML D1880-250ML
TCIAD1880-25MLEA 66 EUR
TCIAD1880-25ML TCIAD1880-250ML
2',5'-Dimethylacetophenone ≥98.0% (by GC)
2',5'-Dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Punto di ebollizione: 112°C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,0154 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 96°C
MDL Number: MFCD00014988
CAS Number: 2142-73-6
EINECS: 218-399-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8971d7133507be37eab8f84f2a11f279050a76&vid=8a8971d7133507be37eab8f84f2a11f279050a76&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %