Stampa…
2',4'-Dimethylacetophenone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dimethylacetophenone, 2,4-Dimethylacetophenon
D1879-25ML D1879-5ML
TCIAD1879-25MLEA 74 EUR
TCIAD1879-25ML TCIAD1879-5ML
2',4'-Dimethylacetophenone ≥95.0% (by GC)
2',4'-Dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
Densità: 1,0121 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 100°C
MDL Number: MFCD00003571
CAS Number: 89-74-7
EINECS: 201-935-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c0032cb990be607734f817e083e9da464d33b9&vid=b5c0032cb990be607734f817e083e9da464d33b9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %