Stampa…
4,4'-Dimethylbiphenyl ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4,4'-Bitolyl, 4,4'-Dimethyldiphenyl
D1234-1G D1234-25G D1234-5G
TCIAD1234-1GEA 16 EUR
TCIAD1234-1G TCIAD1234-25G TCIAD1234-5G
4,4'-Dimethylbiphenyl ≥97.0% (by GC)
4,4'-Dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄
Peso molecolare: 182,27 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…122 °C
Densità: 1,102 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008545
CAS Number: 613-33-2
EINECS: 210-337-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d10d755679b49455b5b2ed5bec69515ab03531cb&vid=d10d755679b49455b5b2ed5bec69515ab03531cb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency