Stampa…
3,3'-Dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
D1430-25ML D1430-5ML
TCIAD1430-25MLEA 297 EUR
TCIAD1430-25ML TCIAD1430-5ML
3,3'-Dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
3,3'-Dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄
Punto di ebollizione: 155°C
Densità: 0,999 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00008534
CAS Number: 612-75-9
EINECS: 210-319-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&vid=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %