4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₈H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 329 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 116…117 °C |
MDL Number:
MFCD00004665 CAS Number: 589-29-7 EINECS: 209-641-2 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 117.0 to 121.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |