2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₈H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 145°C Punto di fusione: 62…64 °C |
MDL Number:
MFCD00004626 CAS Number: 612-14-6 EINECS: 210-293-9 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |