Stampa…
4-Methylbenzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
M0162-25G M0162-500G M0162-100G
TCIAM0162-25GEA 16 EUR
TCIAM0162-25G TCIAM0162-500G TCIAM0162-100G
4-Methylbenzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
4-Methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: 59 °C
Densità: 0,978 g/cm³ (72 °C)
MDL Number: MFCD00004664
CAS Number: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304e12348e50363487e9c1131f3ef79930748397&vid=304e12348e50363487e9c1131f3ef79930748397&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency