Stampa…
4-Isopropylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (4-Isopropylphenyl)methanol
I0272-100ML I0272-25ML
TCIAI0272-100MLEA 108 EUR
TCIAI0272-100ML TCIAI0272-25ML
4-Isopropylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-Isopropylbenzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 0,978 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004663
CAS Number: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 14,02619
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d243b0b0263cdd853210373ed6e6b4cf91d7372e&vid=d243b0b0263cdd853210373ed6e6b4cf91d7372e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %