Stampa…
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B1761-25G B1761-5G
TCIAB1761-25GEA 314 EUR
TCIAB1761-25G TCIAB1761-5G
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
4-tert-Butylbenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 238°C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004662
CAS Number: 877-65-6
EINECS: 212-894-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&vid=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %