4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇F₃O Punto di ebollizione: 80°C Punto di fusione: 23 °C Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004661 CAS Number: 349-95-1 EINECS: 206-494-6 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |