Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
T1342-10G T1342-25G
TCIAT1342-10GEA 49 EUR
TCIAT1342-10G TCIAT1342-25G
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176.14 g/mol
Punto di ebollizione: 68°C
Flash Pt: 84°C
MDL Number: MFCD00004645
CAS Number: 349-75-7
EINECS: 206-489-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=898d7d4f78c8347e277ff02e81346fcd9156a0cc&vid=898d7d4f78c8347e277ff02e81346fcd9156a0cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %