Stampa…
Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D3550-25G D3550-5G
TCIAD3550-25GEA 50 EUR
TCIAD3550-25G TCIAD3550-5G
Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile
Formula: C₉H₉ClO
Peso molecolare: 168,62 g/mol
Punto di ebollizione: 127°C
MDL Number: MFCD02313742
CAS Number: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49dde89c47b6aad3edddbc8b7d545b1e92c77c71&vid=49dde89c47b6aad3edddbc8b7d545b1e92c77c71&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %