Stampa…
4'-Methylpropiophenone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: p-Methylpropiophenone
M0768-25ML M0768-500ML
TCIAM0768-25MLEA 39 EUR
TCIAM0768-25ML TCIAM0768-500ML
4'-Methylpropiophenone ≥95.0% (by GC)
4'-Methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 239°C
Punto di fusione: 91 °C
Densità: 1,0053 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 109°C
MDL Number: MFCD00009312
CAS Number: 5337-93-9
EINECS: 226-267-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2bdcef2d87617511635beaf113c55e7d424dafc&vid=c2bdcef2d87617511635beaf113c55e7d424dafc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %