Stampa…
4-Pentylbiphenyl ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P1133-25ML P1133-5ML
TCIAP1133-25MLEA 133 EUR
TCIAP1133-25ML TCIAP1133-5ML
4-Pentylbiphenyl ≥96.0% (by GC)
4-Pentylbiphenyl
Formula: C₁₇H₂₀
Punto di ebollizione: 167°C
Punto di fusione: 9,5…10.5 °C
Densità: ~ 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
MDL Number: MFCD00009503
CAS Number: 7116-96-3
EINECS: 230-421-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dd510e0b738e7044f73ca5e115eab9df720f889&vid=2dd510e0b738e7044f73ca5e115eab9df720f889&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %