Stampa…
Metil toluene-4-solfonato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0269-25G T0269-500G
TCIAT0269-25GEA 16 EUR
TCIAT0269-25G TCIAT0269-500G
Metil toluene-4-solfonato ≥98.0% (by GC)
Metil toluene-4-solfonato
Formula: C₈H₁₀O₃S
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008417
CAS Number: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe3da8b8e36ac12f4da6b585354954c58e480bf1&vid=fe3da8b8e36ac12f4da6b585354954c58e480bf1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %