Ethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₂O₃S Punto di ebollizione: 173°C Punto di fusione: 30…32 °C Densità: 1,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009100 CAS Number: 80-40-0 EINECS: 201-276-7 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03858 |
|
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Water | max. 0.5 % |
Acid | max. 0.3 % (as p-Toluenesulfonic Acid) |