Stampa…
2-Toluensolfonammide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
T0280-500G T0280-25G
TCIAT0280-500GEA 85 EUR
TCIAT0280-500G TCIAT0280-25G
2-Toluensolfonammide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Toluensolfonammide
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,22 g/mol
Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007934
CAS Number: 88-19-7
EINECS: 201-808-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d76beb6168b92d38ecac0e7978edb4d1f62f2c6&vid=8d76beb6168b92d38ecac0e7978edb4d1f62f2c6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency