Stampa…
4-Hydroxybenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0224-25G H0224-100G
TCIAH0224-25GEA 25 EUR
TCIAH0224-25G TCIAH0224-100G
4-Hydroxybenzyl alcohol ≥97.0% (by GC)
4-Hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 252 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004658
CAS Number: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bbf89cf74dc506d961fe7881f0c32588ee86644&vid=2bbf89cf74dc506d961fe7881f0c32588ee86644&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %