Stampa…
3-Hydroxybenzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
H0918-25G H0918-5G
TCIAH0918-25GEA 129 EUR
TCIAH0918-25G TCIAH0918-5G
3-Hydroxybenzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
3-Hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 123°C
Punto di fusione: 70 °C
Densità: 1,161 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004643
CAS Number: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89d5e41ef76569ae157f70565e11daa126cdef5e&vid=89d5e41ef76569ae157f70565e11daa126cdef5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency