Stampa…
Salicyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
H0223-25G H0223-250G
TCIAH0223-25GEA 46 EUR
TCIAH0223-25G TCIAH0223-250G
Salicyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Salicyl alcohol
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 82 °C
Densità: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004617
CAS Number: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 14,08325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73bdf1956d0177f4dc9495e096085762b0446c81&vid=73bdf1956d0177f4dc9495e096085762b0446c81&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency