3-Phenoxybenzyl alcohol
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 300°C Densità: 1,146 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004636 CAS Number: 13826-35-2 EINECS: 237-525-1 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |