Stampa…
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D0783-25ML D0783-500ML D0783-100ML
TCIAD0783-25MLEA 16 EUR
TCIAD0783-25ML TCIAD0783-500ML TCIAD0783-100ML
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Formula: C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 94°C
Punto di fusione: 23…25 °C
Densità: 0,974 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004465
CAS Number: 100-86-7
EINECS: 202-896-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac777db219c13ec81e86506d935e238c9a78e573&vid=ac777db219c13ec81e86506d935e238c9a78e573&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %