Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T1103-25G T1103-500G
TCIAT1103-25GEA 53 EUR
TCIAT1103-25G TCIAT1103-500G
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: 36…38 °C
Densità: 1,1427 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00060356
CAS Number: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f295ced08085a66ca19d3faa5d14b89c3500dbfb&vid=f295ced08085a66ca19d3faa5d14b89c3500dbfb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %