Stampa…

2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: (2-Ethoxyphenyl)methanol

E0499-25G E0499-5G
TCIAE0499-25GEA 405 EUR
TCIAE0499-25G TCIAE0499-5G
2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
2-Ethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 265°C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004616
CAS Number: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00d78456e09e24f935314c971ef8a9eedfb7c770&vid=00d78456e09e24f935314c971ef8a9eedfb7c770&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR