Stampa…
4-Metossibenzil alcool ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Alcole p-anisico
M0107-25G M0107-500G M0107-100G
TCIAM0107-25GEA 16 EUR
TCIAM0107-25G TCIAM0107-500G TCIAM0107-100G
4-Metossibenzil alcool ≥98.0% (by GC)
4-Metossibenzil alcool
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 259°C
Punto di fusione: 20…24 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 148°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004653
CAS Number: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 14,00665
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18550fad500d6d4001403f06af834d9a5feace99&vid=18550fad500d6d4001403f06af834d9a5feace99&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %