Stampa…
Benzil(metil)amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Metilbenzilamina
M0164-25ML M0164-500ML
TCIAM0164-25MLEA 18 EUR
TCIAM0164-25ML TCIAM0164-500ML
Benzil(metil)amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Benzil(metil)amina
Formula: C₆H₅CH₂NHCH₃
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 186°C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 77°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008289
CAS Number: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&vid=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %