Stampa…
4-Aminobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
A1096-25G A1096-5G
TCIAA1096-25GEA 175 EUR
TCIAA1096-25G TCIAA1096-5G
4-Aminobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Aminobenzyl alcohol
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,15 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00014782
CAS Number: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94628774d61c7a1bda599a7e0c06b4349c7b95b1&vid=94628774d61c7a1bda599a7e0c06b4349c7b95b1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C