Stampa…
3-Aminobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
A2259-25G A2259-5G
TCIAA2259-25GEA 120 EUR
TCIAA2259-25G TCIAA2259-5G
3-Aminobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminobenzyl alcohol
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 272 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007817
CAS Number: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b2404b65b45d4a4da2d331cf1468bc0ac5e8ed8&vid=2b2404b65b45d4a4da2d331cf1468bc0ac5e8ed8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C