2-Aminobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline
A1000-25G
A1000-250G
TCIAA1000-25GEA
55
EUR
TCIAA1000-25G
TCIAA1000-250G
2-Aminobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,15 g/mol Punto di ebollizione: 275 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 81 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007749 CAS Number: 5344-90-1 EINECS: 226-293-7 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |