Stampa…
Feniletilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0085-25ML P0085-500ML P0085-100ML
TCIAP0085-25MLEA 16 EUR
TCIAP0085-25ML TCIAP0085-500ML TCIAP0085-100ML
Feniletilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Feniletilamina
Formula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008184
CAS Number: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&vid=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %