Stampa…
Benzil(dimetil)amina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0688-25ML D0688-500ML
TCIAD0688-25MLEA 16 EUR
TCIAD0688-25ML TCIAD0688-500ML
Benzil(dimetil)amina ≥98.0% (by GC)
Benzil(dimetil)amina
Formula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 180°C
Punto di fusione: –75°C
Densità: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 57°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008329
CAS Number: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&vid=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %