Stampa…
4'-Iodoacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0305-25G I0305-5G
TCIAI0305-25GEA 77 EUR
TCIAI0305-25G TCIAI0305-5G
4'-Iodoacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Iodoacetophenone
Formula: C₈H₇IO
Punto di ebollizione: 145 - 150 °C (20 -rr)
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045320
CAS Number: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency