Stampa…

4-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

F0562-25G F0562-5G
TCIAF0562-25GEA 107 EUR
TCIAF0562-25G TCIAF0562-5G
4-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 241°C
MDL Number: MFCD00007060
CAS Number: 446-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e38390b1213d1d112fe89a9b19271e464c97e943&vid=e38390b1213d1d112fe89a9b19271e464c97e943&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR