Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T2461-5G T2461-1G
TCIAT2461-5GEA 84 EUR
TCIAT2461-5G TCIAT2461-1G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formula: C₈H₄F₃NS
Punto di ebollizione: 207°C
Punto di fusione: 29…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039645
CAS Number: 1645-65-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&vid=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C