(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆FN Punto di ebollizione: 230°C Punto di fusione: 86 °C Densità: 1,136 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00001917 CAS Number: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |