4-Toluoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇ClO Punto di ebollizione: 216°C Punto di fusione: –2 °C Densità: 1,175 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 82°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000696 CAS Number: 874-60-2 EINECS: 212-864-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |