Stampa…
ω,ω-Diethoxyacetophenone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 2,2-Diethoxyacetophenone, 2,2-Diethoxy-1-phenylethan-1-one
D1640-25G D1640-500G
TCIAD1640-25GEA 26 EUR
TCIAD1640-25G TCIAD1640-500G
ω,ω-Diethoxyacetophenone ≥95.0% (by GC)
ω,ω-Diethoxyacetophenone
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 134°C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127°C
MDL Number: MFCD00009659
CAS Number: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca07ed4947ece4afa36da1809151ffab79df8fb&vid=fca07ed4947ece4afa36da1809151ffab79df8fb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %