Stampa…
3'-Chloropropiophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C2033-250G C2033-25G
TCIAC2033-250GEA 179 EUR
TCIAC2033-250G TCIAC2033-25G
3'-Chloropropiophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Chloropropiophenone
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 124°C
Punto di fusione: 43…47 °C
MDL Number: MFCD00009925
CAS Number: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a5090045db0c50a683865980f050238a3ee949&vid=46a5090045db0c50a683865980f050238a3ee949&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency