Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Chlorobenzyl cyanide
C0585-25G C0585-500G
TCIAC0585-25GEA 16 EUR
TCIAC0585-25G TCIAC0585-500G
(4-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,6 g/mol
Punto di ebollizione: 267°C
Punto di fusione: 30,5 °C
Densità: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001918
CAS Number: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c915b4925d872744420c4c8d7559b33d96acf65&vid=4c915b4925d872744420c4c8d7559b33d96acf65&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %