Stampa…
(2-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1125-25G C1125-500G
TCIAC1125-25GEA 22 EUR
TCIAC1125-25G TCIAC1125-500G
(2-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Punto di ebollizione: 241 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21…24 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001898
CAS Number: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e116c3972810c18f297b7bf3d1dd6941e641e1fa&vid=e116c3972810c18f297b7bf3d1dd6941e641e1fa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 22.0 to 25.0 deg-C