Stampa…
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B2382-25G B2382-5G
TCIAB2382-25GEA 118 EUR
TCIAB2382-25G TCIAB2382-5G
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Punto di ebollizione: 153°C
Punto di fusione: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040830
CAS Number: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&vid=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C