Stampa…
ω,4-Dibromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0164-25G D0164-100G
TCIAD0164-25GEA 37 EUR
TCIAD0164-25G TCIAD0164-100G
ω,4-Dibromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
ω,4-Dibromoacetophenone
Formula: C₈H₆Br₂O
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000200
CAS Number: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01427
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=572ce097b6aa1d8ad12e47dd8f6c3c407e652875&vid=572ce097b6aa1d8ad12e47dd8f6c3c407e652875&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency