Stampa…
3'-Bromopropiophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B1888-25G B1888-5G
TCIAB1888-25GEA 328 EUR
TCIAB1888-25G TCIAB1888-5G
3'-Bromopropiophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Bromopropiophenone
Formula: C₉H₉BrO
Punto di ebollizione: 145°C
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000084
CAS Number: 19829-31-3
EINECS: 243-353-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a83a78862c38cd80c702584e97fa51718191f56&vid=9a83a78862c38cd80c702584e97fa51718191f56&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency