Stampa…
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2482-25G C2482-5G
TCIAC2482-25GEA 218 EUR
TCIAC2482-25G TCIAC2482-5G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Punto di ebollizione: 65°C
Punto di fusione: 37 °C
MDL Number: MFCD01631551
CAS Number: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=359857f51460df37facbc0e186bd80f6c48c4645&vid=359857f51460df37facbc0e186bd80f6c48c4645&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %