Stampa…
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2098-25G C2098-5G
TCIAC2098-25GEA 89 EUR
TCIAC2098-25G TCIAC2098-5G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Punto di fusione: 33…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236025
CAS Number: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&vid=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C