Stampa…
1-Bromo-4-propylbenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
B1889-25G B1889-5G
TCIAB1889-25GEA 193 EUR
TCIAB1889-25G TCIAB1889-5G
1-Bromo-4-propylbenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-4-propylbenzene
Formula: C₉H₁₁Br
Punto di ebollizione: 225°C
Punto di fusione: –41,5 °C
Densità: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 95°C
MDL Number: MFCD00012456
CAS Number: 588-93-2
EINECS: 454-790-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af3a9bac740be7924454314efd75c288d77d4499&vid=af3a9bac740be7924454314efd75c288d77d4499&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %